Få mere at vide
3M™ Olie sorberende multi-format, T-F2001
Kapacitet (engelsk):
41 gal.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Beskrivelse
- Sorbent multi-format, der kombinerer bekvemmeligheden og alsidigheden af fire sorbenter i én
- Ideel til at absorbere olie fra områder, hvor der også kan være vand
- Bruges som bom, pude, pude eller rulle
- Kan placeres omkring udstyr
- Hjælper med at forhindre lækager eller spild i at sprede sig til tilstødende områder
- Perforeringer for hver 40 cm, så produktet kan skæres i den ønskede længde
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Brun |
| Kapacitet (engelsk) | 41 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 155.2 L |
| Type | Multi-format |
| Til brug med (applikation) | Forhindrer utætheder eller spild i at sprede sig til tilstødende områder |
| Model- | T-F2001 |
| Emballagemængde | 3/Pk. |
| Dimensioner (L x B) | 15.2 x 0.120 m |
| Længde (engelsk) | 50 ft. |
| Længde (metrisk) | 15.2 m |
| Vis mere |