Få mere at vide
3M™ Olieabsorberende minibom, T-4
Kapacitet (engelsk):
11,89 gal.
Beskrivelse
- Minibomme forhindrer hurtigt lækager og spild i at sprede sig til tilstødende områder
- Ideel til at absorbere olie fra områder, hvor der også kan være vand
- Kan placeres omkring udstyr
- Fås i forskellige længder
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Brun |
| Kapacitet (engelsk) | 11,89 gal. |
| Type | Sorbent minibom |
| Emballagemængde | 12/Cs. |
| Dimensioner (L x B) | 1.22 x 0.076 m |
| Længde (metrisk) | 1.22 m |
| Bredde (metrisk) | 0.076 m |