Få mere at vide
3M™ Olie sorberende bom
Artikelnummer. p-7213717
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
Længde (metrisk):
3 m
5 m
Artikelnummer. 17118650
Brand: 3M™ 7000088228
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En dobbelt bom med to, 4 tommer scrims indkapslede rør af partikelformigt sorberende materiale, sikret med et UV-bestandigt net.
  • Bruges til at dække store spild, eller som en forholdsregel i områder, hvor der kan forekomme store spild
  • Ideel til at absorbere olie fra områder, hvor der også kan være vand
  • Forbind sorbentbomme sammen med indbyggede konnektorer for at udfolde dem over store områder
  • UV-bestandig for at forhindre nedbrydning og nedbrydning
  • Designet til langtidsbrug i grøfter, vandløb, floder, søer, dokker og moler
  • Omkostningseffektiv, da olie, ikke vand, genvindes
  • Kan bruges udendørs eller inde i planten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sorbent bom
Farve Brun
Diameter (metrisk) 100 mm
Til brug med (applikation) Sikkerhed på arbejdspladsen, forebyggelse af spild
Længde (metrisk) 3 m
Model- T-280