Få mere at vide
3M™ Olie sorberende bom
Artikelnummer. 17118650
Skift visning
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
Længde (metrisk):
3 m
5 m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk)
17118650 100 mm 3 m
17128650 200 mm 3 m
17108650 200 mm 5 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17118650 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000088228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4945.00 DKK
    4046.53 DKK / Pakke med 4
    Spare 898.47 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En dobbelt bom med to, 4 tommer scrims indkapslede rør af partikelformigt sorberende materiale, sikret med et UV-bestandigt net.
  • Bruges til at dække store spild, eller som en forholdsregel i områder, hvor der kan forekomme store spild
  • Ideel til at absorbere olie fra områder, hvor der også kan være vand
  • Forbind sorbentbomme sammen med indbyggede konnektorer for at udfolde dem over store områder
  • UV-bestandig for at forhindre nedbrydning og nedbrydning
  • Designet til langtidsbrug i grøfter, vandløb, floder, søer, dokker og moler
  • Omkostningseffektiv, da olie, ikke vand, genvindes
  • Kan bruges udendørs eller inde i planten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sorbent bom
Farve Brun
Diameter (metrisk) 100 mm
Til brug med (applikation) Sikkerhed på arbejdspladsen, forebyggelse af spild
Længde (metrisk) 3 m
Model- T-280