Få mere at vide
Euro Protection™ Olieafvisende forklæde
Artikelnummer. 12097626
Skift visning
Dimensioner (L x B):
120 x 90 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
12097626 120 x 90 cm
1 options
Artikelnummer. 12097626 Leverandør Euro Protection™ Leverandørnr. 56200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5769.75 DKK
    2934.32 DKK / Pakke med 25
    Spare 2835.43 DKK
    49% Slukket
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ordreinfo
Højdemetrisk
Tekniske data
Type Olieafvisende forklæde
Materiale Polypropylen, PVC, Polyurethan
Farve Hvid
Tykkelse 0.44 mm
Dimensioner (L x B) 120 x 90 cm
Længde (metrisk) 120 cm
Bredde (metrisk) 90 cm