Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Olierød O, biologisk farve
Artikelnummer. p-7203412 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. 15244664
Brand: Thermo Scientific Chemicals 189400250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1320-06-5 | C26H24N4O | 408.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1320-06-5
Molekylær formel C26H24N4O
Molekylvægt (g/mol) 408.51
MDL nummer MFCD00003898
InChI nøgle HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
Synonym C.I. 26125, Solvent Red 27
PubChem CID 6046885
SMIL CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oil Red O
IUPAC navn (1Z)-1-[[4-[(2,5-dimethylphenyl)diazenyl]-2,5-dimethylphenyl]hydrazinyliden]naphthalen-2-on
Formel vægt 408.5
Mængde 25 g