Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Olierød O
Artikelnummer. 11469030
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469030 100 g 100g
11459030 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469030 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A12989.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1320-06-5 | C26H24N4O | 408.51 g/mol
Oil Red O er velegnet som lipid- og lipoproteinfarvning på celluloseacetat. Det er et af de diazofarvestoffer, der bruges til farvning af neutrale triglycerider og lipider. Det bruges til at analysere muskelfibre. Det virker som et middel, der pletter lipider, muskelfibre og alveolære makrofager. Derudover bruges det også som markeringsfarve. Det er en aktiv bestanddel af rødfarvet røg i pyroteknik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Oil Red O er velegnet som lipid- og lipoproteinfarvning på celluloseacetat. Det er et af de diazofarvestoffer, der bruges til farvning af neutrale triglycerider og lipider. Det bruges til at analysere muskelfibre. Det virker som et middel, der pletter lipider, muskelfibre og alveolære makrofager. Derudover bruges det også som markeringsfarve. Det er en aktiv bestanddel af rødfarvet røg i pyroteknik.
Opløselighed
Opløseligt i ethanol:chloroform (1:1). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1320-06-5
Molekylær formel C26H24N4O
Molekylvægt (g/mol) 408.51
MDL nummer MFCD00003898
InChI nøgle HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
Synonym C.I. 26125; Solvent Red 27
PubChem CID 6046885
IUPAC navn (1Z)-1-[[4-[(2,5-dimethylphenyl)diazenyl]-2,5-dimethylphenyl]hydrazinyliden]naphthalen-2-on
SMIL CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oil Red O
Smeltepunkt ∼166°C (decomposition)
Beilstein 3491382
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol:chloroform (1:1). Slightly soluble in water.
Formel vægt 408.51
Mængde 100 g