Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Olieprøvepapir
Artikelnummer. 10132251 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farveindikator:
Lyseblå til mørkeblå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10132251
Brand: Macherey-Nagel™ 90760
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tillader hurtig, pålidelig og kvalitativ påvisning af olieforurening af vand og jord. Macherey Nagel™ Oil Test Papers' følsomhed afhænger i høj grad af arten af det respektive kulbrinte.
  • Til jorddetektion: tryk papiret fast mod jorden, der skal testes, og skyl med rent vand
  • Til vanddetektion: flyt papir frem og tilbage i prøven et par gange
  • I tilfælde af flygtige kulbrinter skal farvereaktionen af testpapiret omgående evalueres
Tekniske data
Farveindikator Lyseblå til mørkeblå
Format Strip
Til brug med (applikation) Bestemmelse af olieforurening
Mængde 100 pakke
Type Kvalitativt testpapir