Få mere at vide
Welch™ Olietågeudskiller til CRVpro Direkte drevet roterende vingevakuumpumpe
Shop alle Welch Ilmvac produkterBeskrivelse
- Udløbsolieudskiller fjerner oliepartikler fra udstødningsstrømmen, hvilket minimerer olietab til atmosfæren
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Udløbsolietågeudskiller |
| Til brug med (applikation) | Fjerner oliepartikler fra udstødningsstrømmen |
| Til brug med | Roterende vingepumpe |