Få mere at vide
Draeger Safety Olie Impactor
Artikelnummer. 15644994
Skift visning
Mængde:
10 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15644994 10 stk./pakke Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15644994 Leverandør Draeger Safety Leverandørnr. 8103530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2172.60 DKK
    1212.36 DKK / Pakke med 10
    Spare 960.24 DKK
    44% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Draeger Safety Oil Impactor tests for alle syntetiske og mineralske olietåger i trykluft og åndedrætsluft.
  • Ved at bruge en innovativ oliedetektionsproces eliminerer impactoren behovet for at bruge en oxiderende reaktion til at detektere tilstedeværelsen af olie
Tekniske data
Oversigt Brede
Mængde 10 stk./pakke