Få mere at vide
Olie, til varmeoverførsel
Artikelnummer. 10491861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10491861 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10445375 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10491861 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 268770025
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 64742-65- | C16H10N2Na2O7S2 | 452,363 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64742-65-
Molekylær formel C16H10N2Na2O7S2
Molekylvægt (g/mol) 452.363
MDL nummer MFCD00147787
InChI nøgle AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC navn dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-1,3-disulfonat
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oil
Smeltepunkt -6,0 °C
Farve Gul
Tæthed 0.8600g/mL
Flammepunkt 230 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 2.5 L
Specifik vægtfylde 0.86
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Viskositet 30 mm2/s (40 °C)
Fysisk form Viskøs væske