Få mere at vide
Olie til varmeoverførsel, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Unit Size:
10 L
2.5 L
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Oil |
| Smeltepunkt | -6.0°C |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 0.8600g/mL |
| Flammepunkt | 230°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Plast tromle |
| Mængde | 10 L |
| Specifik vægtfylde | 0.86 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. |
| Show More |