Beskrivelse
- Denne sæbe har en dermatologisk testet formel, hudvenlig pH og fedtopløsende ingredienser, hvilket betyder, at den er egnet til madlavning og vask af fedtede hænder.
- Spar personalets tid med ubesværet genopfyldning – certificeret af den svenske reumatismeforening, testet efter Design for All-testen, offentliggjort i Swedish Design Research Journal, 2011.
- Hjælp med at sikre god håndhygiejne – den fabriksforseglede flaske med en ny pumpe ved hver genopfyldning hjælper med at reducere risikoen for forurening og beskytte formuleringerne helt ud til hænderne.
- Reducer spild – flasken kan foldes sammen, hvilket giver 70% mindre spildvolumen (baseret på Essity-testen).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndsæbe |
| Farve | Klar |
| Form | Væske |
| Emballage | Plastikflaske |
| Mængde | 6/Pk. |
| Størrelse | 1 L |