Få mere at vide
Oil and grease cncentrate, QC sample, 23mL, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11984974 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
23 mL
Pakningsstørrelse:
23ml
Artikelnummer. 11984974
Brand: SPEX Certiprep 4122