Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oliefri vakuumpumper til vakuumkoncentratorer
Artikelnummer. p-4528998 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
EFTE/PFA 4-hoved vakuumpumpe; 230V 50Hz
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10543234
Brand: Thermo Scientific™ OFP400230
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eliminer olietågedampe med disse stillegående, kemikalieresistente, oliefrie pumper, designet til en lang række laboratorieapplikationer.
Fjern olietågedampe med Thermo Scientific™ Oliefri vakuumpumper til vakuumkoncentratorer, designet til en bred vifte af laboratoriebrug. Disse stillegående pumper er meget kemisk resistente og kræver ikke olie for at fungere.
  • Lille fodaftryk
  • Fire-hovedet design med kemisk resistente solide ETFE- og PFA-hoveder
  • Tilsluttes nemt til enhver Thermo Scientific™ SpeedVac™ system
  • Anbefales til brug med sure miljøer som HCl, TFA, eddikesyre og myresyre samt organiske opløsningsmidler
  • Leveres komplet med ANT100 Post Trap til tilføjelse af fældende og neutraliserende løsninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EFTE/PFA 4-hoved vakuumpumpe; 230V 50Hz
Type Oliefri vakuumpumpe
Forskydning 36 l/min. ved 60 Hz
Til brug med (udstyr) Vakuumkoncentrator
Maks. Vakuum 0,6 torr (0,75 mbar)
Dimensioner (L x B x H) 15 x 8 x 18 tommer. (390 x 210 x 460 mm)
Længde (engelsk) 15 tommer
Længde (metrisk) 390 mm
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 210 mm
Højde (engelsk) 18 tommer
Højde (metrisk) 460 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 49.5 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 22.5 kg
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz