missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

OICR-9429, MedChemExpress

Artikelnummer. 16457248
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16457248 10 mg -
16447216 100 mg -
16429777 5 mg -
16423566 25 mg 25mg
16423267 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16457248 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16993

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress OICR-9429 is high affinity WD repeat domain 5 (WDR5) inhibitor, competitively blocks WDR5 interaction with MLL protein via binding the central peptide-binding pocket of WDR5. OICR-9429 can suppress histone H3K4 trimethylation and can be used for the research of various cancers including non-MLL-rearranged leukaemia, colon, pancreatic, prostate cancer and bladder cancer (BCa) .

OICR-9429 is high affinity WD repeat domain 5 (WDR5) inhibitor, competitively blocks WDR5 interaction with MLL protein via binding the central peptide-binding pocket of WDR5. OICR-9429 can suppress histone H3K4 trimethylation and can be used for the research of various cancers including non-MLL-rearranged leukaemia, colon, pancreatic, prostate cancer and bladder cancer (BCa) .

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale OICR-9429
Fysisk form Solid
CAS 1801787-56-3
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H32F3N5O3
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (57.60 mM)
SMIL O=C(C1=CNC(C=C1C(F)(F)F)=O)NC2=CC(C3=CC(CN4CCOCC4)=CC=C3)=CC=C2N5CCN(C)CC5
Molekylvægt (g/mol) 555.59
Formel vægt 555.59
Procent renhed 98.1%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.