Få mere at vide
Velp Scientifica OHS 60 Advance Overhead Omrører
Artikelnummer. 16325665 Shop alle Velp produkter
Moment:
≤60 Ncm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16325665
Brand: Velp Scientifica F20100482
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overhead-omrører med 60 Ncm moment, 3,5 tommer. TFT display, timer, Wi-Fi og USB tilslutning i stand til at røre op til 40 L.
Sikkerhed og modstand i laboratoriet
  • Modstandsdygtigt forseglet hus med IP 54 beskyttelsesklassificering garanterer holdbarhed selv i de mest aggressive miljøer
  • Integrerede overbelastnings-, overtemperatur- og overstrømssikkerhedsalarmer bevarer ydeevnen over tid ved at stoppe omrøringen
  • Sikker start og stop knapbetjening medlås nøgleforhindrer utilsigtet opstart og ændringer af arbejdsforholdene
  • Integreret vibrationssensor med forskellige niveauer af følsomhed vil stoppe driften og informere brugerne, når OHS er stabilt og korrekt fastgjort
Klassens bedste rørekraft
  • Ideel til krævende applikationer, der arbejder med en række viskositeter
  • Elektronisk styret, børsteløs motor omrører med maksimalt drejningsmoment
  • SpeedServo™ Momentkompensationsteknologi holder hastigheden konstant og tilpasser sig automatisk til viskositetsændringer
  • Gear med to hastigheder giver den bedste ydeevne til både højt drejningsmoment og højt volumen operationer
  • Elektronisk hastighedskontrol kan manuelt indstilles til ønsket omdrejningstal
  • Momentet forbliver stabilt gennem hele hastighedsområdet, hvilket er en afgørende parameter for reproducerbarhed
SmartChuck™ Forenkler skaftovernatning
  • Akselopbygningsprocessen kan udføres med én hånd og kræver ikke noget værktøj
  • Med to enkle betjeninger kan du låse beskyttelsesringen op for at drive akslen ind og ud med maksimal lethed
  • Åbning af ringen under omrøringsprocessen vil automatisk blokere analysen, og instrumentet informerer brugeren for maksimal sikkerhed
Intuitiv og præcis
  • 3,5 tommer TFT Display vil guide brugerne til præcist at indstille arbejdsforhold og få reproducerbare resultater
  • Viser hovedinformation på et øjeblik sammen med momentmåling for realtidsinformation om viskositetsændring med en opløsning på 1 Ncm
  • Interager med OHS Advance fra realtidsgrafen, der viser hastighed, drejningsmoment og temperatur
  • OHS Advance Omrørere arbejder uden opsyn takket være en timer, som kan væresæt fra 1 min. til 99,59 timer.
  • Definer og programmer driftsmetoder, der er ideelle til krævende opgaver, hvor ramper og intervaldrift er påkrævet
OHS Advance Connectivity fordele
  • OHS Advance er de eneste overhead-omrørere, der giver mulighed for at styre og overvåge processer igennem Wi-Fi forbindelse
  • VELP Ermes cloud platform gør det muligt at styre OHS Advance fra pc, smartphone og tablet gennem en enkel og intuitiv webgrænseflade
  • Aktiver omrøring, indstil en timer, indstil en metode (blandt dem, der er gemt på enheden), eller download og del rapportermed et klik
  • VELP Ermes kan administrere OHS Advance placeret i renrum eller andre kontrollerede miljøer uden behov for lange sikkerhedsprocedurer
  • OHS/CotrollerSoft™ software tilbyder alle laboratorier et gyldigt alternativ med USB forbindelse til dem, der ikke kan drage fordel af cloud-tjenester
Tekniske data
Hastighed 30 til 2000 o/min
Volumen 40 L
Vise TFT
Spænding 230 V
Watt 165 W
Diameter (metrisk) aksel ≤8,5 mm
Højde (engelsk) 12,4 tommer
Højde (metrisk) 315 mm
Længde (engelsk) 9,3''
Længde (metrisk) 235 mm
Bredde (engelsk) 3,2 tommer.
Bredde (metrisk) 90 mm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Chuck størrelse 1 til 13 mm
Inkluderer Pt100 sonde
Model- OHS 60 Advance
Motortype Børsteløs DC
Beskyttelsesklasse IP54
Temperaturområde (engelsk) -330 °F til +1020 °F
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +550 °C
Moment ≤60 Ncm
Viskositet ≤50.000 mPas
Vægt (engelsk) 10 lb.
Vægt (metrisk) 4.6 kg