Få mere at vide
Velp Scientifica OHS 100 Advance Overhead Omrører
Shop alle Velp produkter
Moment:
≤100 Ncm
Beskrivelse
Sikkerhed og modstand i laboratoriet
- Modstandsdygtigt forseglet hus med IP 54 beskyttelsesklassificering garanterer holdbarhed selv i de mest aggressive miljøer
- Integrerede overbelastnings-, overtemperatur- og overstrømssikkerhedsalarmer bevarer ydeevnen over tid ved at stoppe omrøringen
- Sikker start og stop knapbetjening medlås nøgleforhindrer utilsigtet opstart og ændringer af arbejdsforholdene
- Integreret vibrationssensor med forskellige niveauer af følsomhed vil stoppe driften og informere brugerne, når OHS er stabilt og korrekt fastgjort
Klassens bedste rørekraft
- Ideel til krævende applikationer, der arbejder med en række viskositeter
- Elektronisk styret, børsteløs motor omrører med maksimalt drejningsmoment
- SpeedServo™ Momentkompensationsteknologi holder hastigheden konstant og tilpasser sig automatisk til viskositetsændringer
- Gear med to hastigheder giver den bedste ydeevne til både højt drejningsmoment og højt volumen operationer
- Elektronisk hastighedskontrol kan manuelt indstilles til ønsket omdrejningstal
- Momentet forbliver stabilt gennem hele hastighedsområdet, hvilket er en afgørende parameter for reproducerbarhed
SmartChuck™ Forenkler skaftovernatning
- Akselopbygningsprocessen kan udføres med én hånd og kræver ikke noget værktøj
- Med to enkle betjeninger kan du låse beskyttelsesringen op for at drive akslen ind og ud med maksimal lethed
- Åbning af ringen under omrøringsprocessen vil automatisk blokere analysen, og instrumentet informerer brugeren for maksimal sikkerhed
Intuitiv og præcis
- 3,5 tommer TFT Display vil guide brugerne til præcist at indstille arbejdsforhold og få reproducerbare resultater
- Viser hovedinformation på et øjeblik sammen med momentmåling for realtidsinformation om viskositetsændring med en opløsning på 1 Ncm
- Interager med OHS Advance fra realtidsgrafen, der viser hastighed, drejningsmoment og temperatur
- OHS Advance Omrørere arbejder uden opsyn takket være en timer, som kan væresæt fra 1 min. til 99,59 timer.
- Definer og programmer driftsmetoder, der er ideelle til krævende opgaver, hvor ramper og intervaldrift er påkrævet
OHS Advance Connectivity fordele
- OHS Advance er de eneste overhead-omrørere, der giver mulighed for at styre og overvåge processer igennem Wi-Fi forbindelse
- VELP Ermes cloud platform gør det muligt at styre OHS Advance fra pc, smartphone og tablet gennem en enkel og intuitiv webgrænseflade
- Aktiver omrøring, indstil en timer, indstil en metode (blandt dem, der er gemt på enheden), eller download og del rapportermed et klik
- VELP Ermes kan administrere OHS Advance placeret i renrum eller andre kontrollerede miljøer uden behov for lange sikkerhedsprocedurer
- OHS/CotrollerSoft™ software tilbyder alle laboratorier et gyldigt alternativ med USB forbindelse til dem, der ikke kan drage fordel af cloud-tjenester
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 30 til 1300 rpm |
| Volumen | 100 L |
| Vise | TFT |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 175 W |
| Diameter (metrisk) aksel | ≤8,5 mm |
| Højde (engelsk) | 12,4 tommer |
| Højde (metrisk) | 315 mm |
| Længde (engelsk) | 9,3'' |
| Længde (metrisk) | 235 mm |
| Vis mere |