Beskrivelse
OHS 200 Advance er den ideelle løsning til krævende applikationer, der arbejder med viskositeter op til 100.000 mPa. Den elektronisk styrede børsteløse motor i OHS 200 Advance rører rundt på op til 100 l med et maksimalt moment på 200 Ncm og sikrer den længste levetid.
Sikkerhed og modstand i laboratoriet
- Modstandsdygtigt forseglet hus med IP 54 beskyttelsesklassificering garanterer holdbarhed selv i de mest aggressive miljøer
- Integreret overbelastning, overtemperatur og overstrøm bevarer ydeevnen over tid ved at stoppe omrøringen
- Sikker start- og stopknapbetjening med låsenøgle forhindrer utilsigtet opstart og ændringer i arbejdsforholdene
- Integrerede vibrationssensorer med forskellige følsomhedsniveauer vil stoppe driften og informere brugerne, når OHS er stabilt og korrekt fastgjort
Bedst i klassen rørende kraft
- Ideel til krævende applikationer med forskellige viskositeter
- Elektronisk styret, børsteløs motor bevæger sig med maksimalt moment
- SpeedServo™ Momentkompensationsteknologi holder hastigheden konstant og tilpasser sig automatisk viskositetsændringer
- Totrins gear giver den bedste ydeevne både til højt moment og til høj volumen
- Elektronisk hastighedskontrol kan manuelt indstilles til ønsket omdrejningstal
- Drejningsmomentet forbliver stabilt gennem hele hastighedsområdet, hvilket er en afgørende parameter for reproducerbarhed
SmartChuck™ Forenkler skaktindkvartering
- Akslingsprocessen kan udføres med én hånd og kræver ingen værktøj
- Med to enkle operationer kan du låse beskyttelsesringen op for at drive akslen ind og ud med maksimal lethed
- Åbning af ringen under omrøringsprocessen vil automatisk blokere analysen, og instrumentet informerer brugeren om maksimal sikkerhed
Intuitiv og præcis
- 3,5 tommer TFT-displayet vil guide brugerne til præcist at indstille arbejdsforhold og opnå reproducerbare resultater
- Viser hovedinformation ved et hurtigt blik sammen med momentmåling for realtidsinformation om viskositetsændringer med en opløsning på 1 Ncm
- Interager med OHS Advance fra realtidsgrafen, der viser hastighed, moment og temperatur
- OHS Advance Stirrers arbejder uden opsyn takket være en timer, som kan indstilles fra 1 minut til 99,59 timer.
- Definer og programmere driftsmetoder, der er ideelle til krævende opgaver, hvor ramper og intervaloperationer er nødvendige
OHS Advance-forbindelser Fordele
- OHS Advance er de eneste overhead-omrørere, der tilbyder mulighed for at kontrollere og overvåge processer via en Wi-Fi forbindelse
- VELP Ermes cloud-platform gør det muligt at styre OHS Advance fra PC, smartphone og tablet via en simpel og intuitiv webgrænseflade
- Aktivér omrøring, sæt en timer, sæt en metode (blandt dem, der er gemt på enheden), eller download og del rapporter med et klik
- VELP Ermes kan administrere OHS Advance, der er placeret i renrum eller andre kontrollerede miljøer, uden behov for lange sikkerhedsprocedurer
- OHS/CotrollerSoft™ Software tilbyder alle laboratorier et gyldigt alternativ med USB forbindelse til dem, der ikke kan drage fordel af cloud-tjenester
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 6 til 400, 30 til 2000 rpm |
| Volumen | 100 L |
| Vise | TFT |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 150 W |
| Diameter (metrisk) aksel | ≤8,5 mm |
| Højde (engelsk) | 12,4 tommer |
| Højde (metrisk) | 315 mm |
| Længde (engelsk) | 9,3'' |
| Længde (metrisk) | 235 mm |
| Vis mere |