Få mere at vide
Velp Scientifica OHS 60 Digital Overhead Omrører
Artikelnummer. 16355665 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Hastighed:
30 til 2000 o/min
Artikelnummer. Hastighed
16355665 30 til 2000 o/min
1 options
Artikelnummer. 16355665 Leverandør Velp Scientifica Leverandørnr. F20100492
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overhead-omrører med 60 Ncm moment, digitalt display og timer, der kan røre op til 40 L. Designet til at garantere de højeste sikkerhedsstandarder og garantere holdbarhed selv i de mest aggressive miljøer.
OHS 60 Digital er den ideelle løsning til krævende applikationer, der arbejder med viskositeter op til 50.000 mPa.
Sikkerhed og modstand i laboratoriet
  • Modstandsdygtigt forseglet hus og IP 54-beskyttelse
  • Integrerede overbelastnings-, overtemperatur- og overstrømsalarmer vil bevare ydeevnen over tid og stoppe omrøring for maksimal sikkerhed i dit laboratorium
  • Sikker start og stop betjening af knappen samt låsenøglen forhindrer utilsigtet stat opstigning og ændringer i arbejdsforholdene.
Bedst i klassen rørekraft
  • Den børsteløse motor rører op til 40 L med et maksimalt moment på 60 Ncm og sikrer den længste levetid.
  • SpeedServo™ Momentkompensationsteknologien holder hastigheden konstant og tilpasser sig automatisk viskositetsændringer.
Let at bruge
  • Teknologien SmartChuck™ forenkler akselindkvarteringsprocessen , som kan udføres selv med én hånd, og kræver ikke noget værktøj, hvilket gør dit liv lettere
  • Alle nødvendige oplysninger er tilgængelige med et hurtigt blik, og det dedikerede momentdisplay med 4 LED-segmenter informerer om viskositetsændringer under driften.
  • OHS Digital integrerede timer tillader uovervågede operationer. Programmer din OHS Digital fra 1 minut til 99,59 timer og gå væk!
Tekniske data
Hastighed 30 til 2000 o/min
Volumen 40 L
Spænding 230 V
Watt 165 W
Diameter (metrisk) aksel 7 mm
Dimensioner (L x B x H) 235 x 90 x 285 mm
Højde (metrisk) 285 mm
Længde (engelsk) 9,3''
Længde (metrisk) 235 mm
Bredde (metrisk) 90 mm
Certificeringer/compliance Ja
Chuck størrelse 1 til 13 mm
Materiale Aluminiumslegering
Model- OHS 60 digital
Beskyttelsesklasse Ja
Moment Maks. 40 Ncm
Viskositet Maks. 25.000 mPas
Vægt (metrisk) 4.1 kg
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.