Få mere at vide
Velp Scientifica OHS 60 Digital Overhead Stirrer
Artikelnummer. 16575360 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Hastighed:
30 til 2000 o/min
Artikelnummer. Hastighed
16575360 30 til 2000 o/min
1 options
Artikelnummer. 16575360 Leverandør Velp Scientifica Leverandørnr. SA20100492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10775.00 DKK
    8655.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 2119.24 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Overhead rører med 60 Ncm drejningsmoment, digitalt display og timer, der kan røre op til 40 L. Designet til at garantere de højeste sikkerhedsstandarder og sikre holdbarhed selv i de mest aggressive miljøer.
OHS 60 Digital er den ideelle løsning til krævende applikationer, der arbejder med viskositeter op til 50.000 mPa.
Sikkerhed og modstand i laboratoriet
  • Modstandsdygtigt forseglet hus og IP 54-beskyttelse
  • Integrerede overbelastnings-, overtemperatur- og overstrømsalarmer vil bevare ydeevnen over tid og stoppe omrøring for maksimal sikkerhed i dit laboratorium
  • Sikker start og stop betjening af knappen samt låsenøglen forhindrer utilsigtet stat opstigning og ændringer i arbejdsforholdene.
Bedst i klassen rørekraft
  • Den børsteløse motor rører op til 40 L med et maksimalt moment på 60 Ncm og sikrer den længste levetid.
  • SpeedServo™ Momentkompensationsteknologien holder hastigheden konstant og tilpasser sig automatisk viskositetsændringer.
Let at bruge
  • Teknologien SmartChuck™ forenkler akselindkvarteringsprocessen , som kan udføres selv med én hånd, og kræver ikke noget værktøj, hvilket gør dit liv lettere
  • Alle nødvendige oplysninger er tilgængelige med et hurtigt blik, og det dedikerede momentdisplay med 4 LED-segmenter informerer om viskositetsændringer under driften.
  • OHS Digital integrerede timer tillader uovervågede operationer. Programmer din OHS Digital fra 1 minut til 99,59 timer og gå væk!
Tekniske data
Hastighed 30 til 2000 o/min
Volumen 40 L
Vise Digital
Spænding 230 V
Diameter (metrisk) aksel ≤8,5 mm
Bredde (engelsk) 15,2 tommer
Bredde (metrisk) 385 mm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Chuck størrelse 1 til 13 mm
Til brug med (applikation) Omrøring
Inkluderer OHS 60 digital omrører, universal H-stativ, røreaksel med propel og dobbeltklemme
Model- OHS 60 Digital
Motortype Børsteløs DC
Beskyttelsesklasse IP54
Moment ≤60 Ncm
Viskositet ≤50.000 mPas
Vægt (engelsk) 9 lb.
Vægt (metrisk) 4.1 kg