Få mere at vide
Velp Scientifica OHS 200 digital omrører
Artikelnummer. 16335665 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Hastighed:
6 til 400, 30 til 2000 rpm
Artikelnummer. Hastighed
16335665 6 til 400, 30 til 2000 rpm
1 options
Artikelnummer. 16335665 Leverandør Velp Scientifica Leverandørnr. F20100490
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overhead-omrører med 200 Ncm drejningsmoment, dobbelt gear, digitalt display og timer, der kan røre op til 100 L. Designet til at garantere de højeste sikkerhedsstandarder og sikre holdbarhed selv i de mest aggressive miljøer.
OHS 200 Digital er den ideelle løsning til krævende applikationer, der arbejder med viskositeter op til 100.000 mPa.
Sikkerhed og modstand i laboratoriet
  • Modstandsdygtigt forseglet hus og IP 54-beskyttelse
  • Integrerede overbelastnings-, overtemperatur- og overstrømsalarmer vil bevare ydeevnen over tid og stoppe omrøring for maksimal sikkerhed i dit laboratorium
  • Sikker start og stop betjening af knappen samt låsenøglen forhindrer utilsigtet stat opstigning og ændringer i arbejdsforholdene.
Bedst i klassen rørekraft
  • Den børsteløse motor rører rundt op til 100 l med et maksimalt drejningsmoment på 200 Ncm og sikrer den længste levetid.
  • SpeedServo™ Momentkompensationsteknologien holder hastigheden konstant og tilpasser sig automatisk viskositetsændringer.
  • Totrins gear for den bedste ydeevne både ved højt moment og høj volumen:
    • Hastighedsgear 1: 6 - 400 omdr./min
    • Hastighedsgear 2: 30 - 2000 omdr./min
Let at bruge
  • Teknologien SmartChuck™ forenkler akselindkvarteringsprocessen , som kan udføres selv med én hånd, og kræver ikke noget værktøj, hvilket gør dit liv lettere
  • Alle nødvendige oplysninger er tilgængelige med et hurtigt blik, og det dedikerede momentdisplay med 4 LED-segmenter informerer om viskositetsændringer under driften.
  • OHS Digital integrerede timer tillader uovervågede operationer. Programmer din OHS Digital fra 1 minut til 99,59 timer og gå væk!
Tekniske data
Hastighed 6 til 400, 30 til 2000 rpm
Volumen 100 L
Spænding 230 V
Watt 150 W
Diameter (metrisk) aksel 7 mm
Dimensioner (L x B x H) 235 x 90 x 315 mm
Højde (metrisk) 315 mm
Længde (engelsk) 9,3''
Længde (metrisk) 235 mm
Bredde (metrisk) 90 mm
Certificeringer/compliance Ja
Chuck størrelse 1 til 13 mm
Materiale Aluminiumslegering
Model- OHS 200 digital
Beskyttelsesklasse Ja
Moment Maks. 100 Ncm
Viskositet Maks. 100.000 mPas
Vægt (metrisk) 4.6 kg