Få mere at vide
Velp Scientifica OHS 20 Digital Overhead Omrører
Artikelnummer. 16375665 Shop alle Velp produkter
Hastighed:
30 til 2000 o/min
Artikelnummer. 16375665
Brand: Velp Scientifica F20100494
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Digital Overhead Omrører. (Støttestativ, klemme og røreaksel er ikke inkluderet; sælges separat.)
Overhead-omrører med 20 Ncm moment, digitalt display og timer, der kan røre op til 25 L. Designet til at garantere de højeste sikkerhedsstandarder og garantere holdbarhed selv i de mest aggressive miljøer.
  • Det modstandsdygtige forseglede hus og IP 54 beskyttelsesklassificering garanterer holdbarhed selv i de mest aggressive miljøer.
  • Integrerede overbelastnings-, overtemperatur- og overstrømssikkerhedsalarmer vil bevare ydeevnen over tid og stoppe med at røre for maksimal sikkerhed i dit laboratorium.
  • Sikker start- og stopknapbetjening og låsenøgle undgå utilsigtet stat op og ændringer af arbejdsforholdene.
  • OHS 20 Digital er den ideelle løsning til krævende applikationer, der arbejder med viskositeter op til 10.000 mPa.
  • Den elektronisk styrede børsteløse motor i OHS 20 Digital rører op til 25 L med et maksimalt drejningsmoment på 20 Ncm og sikrer den længste levetid.
  • SpeedServo™Momentkompensationsteknologi holder hastigheden konstant og tilpasser sig automatisk til viskositetsændringer. Indstil OHS 60 Digital præcist fra 30 til 2000 rpm.
  • Den børsteløse motor og mikroprocessoren garanterer fremragende ydeevne, der markerer forskellen mellem en konventionel overhead og VELP OHS-serien.
  • Drejningsmomentet er stabilt i hele hastighedsområdet, hvilket sikrer omrøring ved maksimalt drejningsmoment selv ved den højeste hastighed.
  • OHS Digital SmartChuck™ teknologien forenkler skaftopbygningsprocessen, der kan udføres selv med én hånd og ikke kræver noget værktøj , hvilket gør dit liv lettere.
  • Med to enkle betjeninger kan du låse beskyttelsesringen op for at drive akslen ind og ud med maksimal lethed.
  • Åbningen af ringen under omrøringsprocessen vil automatisk blokere analysen, og instrumentet informerer dig for maksimal sikkerhed.
  • Al den nødvendige information er tilgængelig med et blik, og det dedikerede Torque Display med 4 LED-segmenter informerer om viskositetsændringer under operationen.
  • OHS Digital integreret timer tillader uovervågede operationer. Programmer din OHS Digital fra 1 min til 99.59 timer og gå væk!
Tekniske data
Hastighed 30 til 2000 o/min
Volumen 25 L
Spænding 230 V
Watt 65 W
Diameter (metrisk) aksel 7 mm
Dimensioner (L x B x H) 235 x 90 x 285 mm
Højde (metrisk) 285 mm
Længde (engelsk) 9,3''
Længde (metrisk) 235 mm
Bredde (metrisk) 90 mm
Certificeringer/compliance Ja
Chuck størrelse 1 til 13 mm
Inkluderer Kun digital omrører. (Støttestativ, klemme og røreskaft er ikke inkluderet.)
Materiale Aluminiumslegering
Model- OHS 20 digital
Beskyttelsesklasse Ja
Moment Maks. 20 Ncm
Viskositet Maks. 10.000 mPas
Vægt (metrisk) 4.1 kg