Få mere at vide
Velp Scientifica OHS 100 digital omrører
Shop alle Velp produkter
Hastighed:
30 til 1300 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Digital Overhead Omrører. (Dobbeltklemme vist på billedet sælges separat.)
- Det modstandsdygtige forseglede hus og IP 54 beskyttelsesklassificering garanterer holdbarhed selv i de mest aggressive miljøer.
- Integrerede overbelastnings-, overtemperatur- og overstrømssikkerhedsalarmer vil bevare ydeevnen over tid og stoppe med at røre for maksimal sikkerhed i dit laboratorium.
- Sikker start- og stopknapbetjening og låsenøgle undgå utilsigtet stat op og ændringer af arbejdsforholdene.
- OHS 100 Digital er den ideelle løsning til krævende applikationer, der arbejder med viskositeter op til 70.000 mPa.
- Den elektronisk styrede børsteløse motor i OHS 100 Digital rører op til 100 L med et maksimalt drejningsmoment på 100 Ncm og sikrer den længste levetid.
- SpeedServo™drejningsmomentkompensationsteknologi holder hastigheden konstant og tilpasser sig automatisk til viskositetsændringer. Indstil OHS 100 Digital præcist fra 30 til 1300 rpm.
- Den børsteløse motor og mikroprocessoren garanterer fremragende ydeevne, der markerer forskellen mellem en konventionel overhead og VELP OHS-serien.
- Drejningsmomentet er stabilt i hele hastighedsområdet, hvilket sikrer omrøring ved maksimalt drejningsmoment selv ved den højeste hastighed.
- OHS Digital SmartChuck™ teknologien forenkler skaftopbygningsprocessen, der kan udføres selv med én hånd og ikke kræver noget værktøj , hvilket gør dit liv lettere.
- Med to enkle betjeninger kan du låse beskyttelsesringen op for at drive akslen ind og ud med maksimal lethed.
- Åbningen af ringen under omrøringsprocessen vil automatisk blokere analysen, og instrumentet informerer dig for maksimal sikkerhed.
- Al den nødvendige information er tilgængelig med et blik, og det dedikerede Torque Display med 4 LED-segmenter informerer om viskositetsændringer under operationen.
- OHS Digital integreret timer tillader uovervågede operationer. Programmer din OHS Digital fra 1 min til 99.59 timer og gå væk!
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 30 til 1300 rpm |
| Volumen | 100 L |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 175 W |
| Diameter (metrisk) aksel | 7 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 235 x 90 x 285 mm |
| Højde (metrisk) | 285 mm |
| Længde (engelsk) | 9,3'' |
| Længde (metrisk) | 235 mm |
| Bredde (metrisk) | 90 mm |
| Vis mere |