Få mere at vide
Ohio Residual Solvent Mixture Kit 503 2-5000 μg/ml i Triacetin, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 67-64-1, 71-43-2, 64-17-5, 75-28-5, 67-63-0, 106-97-8 |
| Mængde | 10 x 1 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Triacetin |