Få mere at vide
Ohio Pesticide Mixture 335 10-100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Abamectin∣Aldicarb∣Bifenazate∣Cyfluthrin∣Daminozide∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Etoxazole∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Myclobutanil∣Paclobutrazol∣Piperonyl butoxide∣Pyrethrins∣Spinosad∣Spirotetramat∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin |
| CAS | 71751-41-2, 116-06-3, 149877-41-8, 68359-37-5, 1596-84-5, 333-41-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Abamectin∣Aldicarb∣Bifenazate∣Cyfluthrin∣Daminozide∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Etoxazole∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Myclobutanil∣Paclobutrazol∣Piperonyl butoxide∣Pyrethrins∣Spinosad∣Spirotetramat∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Abamectin 10 μg/mL∣Aldicarb 10 μg/mL∣Cyfluthrin 10 μg/mL∣Daminozide 10 μg/mL∣Dichlorvos 10 μg/mL∣Dimethoate 10 μg/mL∣Etoxazole 10 μg/mL∣Fludioxonil 10 μg/mL∣Imidacloprid 10 μg/mL∣Myclobutanil 10 μg/mL∣Paclobutrazol 10 μg/mL∣Spinosad 10 μg/mL∣Bifenazate 20 μg/mL∣Thiamethoxam 20 μg/mL∣Trifloxystrobin 20 μg/mL∣Flonicamid 30 μg/mL∣Pyrethrins 50 μg/mL∣Diazinon 100 μg/mL∣Piperonyl butoxide 100 μg/mL∣Spirotetramat 100 μg/mL |