Få mere at vide
OHAUS™ Triple Beam Mekanisk Balance
Artikelnummer. 11869630 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
1.34 lb., 0.61 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
11869630 1.34 lb., 0.61 kg Hver
1 options
Artikelnummer. 11869630 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 80252052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1800.00 DKK
    1345.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 454.19 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Indeholder
Valgfrit tilbehør inkluderer metrisk fastgørelsesmassesæt (to 1000g og et 500g), sikkerhedskabel
Nøjagtighed og bekvemmelighed af en toploading balance. OHAUS Triple Beam Mechanical Balance giver eleverne praktisk erfaring gennem manipulation af poises og vedhæftningsvægte, samt visualisering af massemålingsprincipper.
  • Robust konstruktion
  • Integreret sikkerhedsbeslag (kabel sælges separat)
  • Tre hakkede og lagdelte bjælker gør det lettere at læse
  • Positiv positionering af poise sikrer gentagelige resultater
  • Fjederbelastet nuljusteringskompensator
  • Magnetisk dæmpning minimerer svingninger og hastigheder ved vægtning
  • Rustfrit stål-platform til nem rengøring
  • Kapacitet: 21,5 oz. (610g); Med tilbehørs-massesæt (solgt separat), 2610g
  • Læsbarhed: 0,1g
  • Kalibrering af frontstrålen: 10 x 0,1g
  • Kalibrering af midterstrålen: 500 x 100g
  • Kalibrering af bagbjælken: 100 x 10g
  • Perron: 15 cm. dia. (15,2 cm)
Ordreinfo
Valgfrit tilbehør inkluderer metrisk fastgørelsesmassesæt (to 1000g og et 500g), sikkerhedskabel
garanti
Tre år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre Pan 6 tommer
Diameter (metrisk) ydre pande 15.2 cm
Dybde (engelsk) 9''
Kalibrering 10 x 0,1 g (forreste stråle), 500 x 100 g (mellemstråle),
Dybde (metrisk) 22.86 cm
Højde (engelsk) 12 tommer
Højde (metrisk) 30.48 cm
Model- TJ611
Materiale Rustfrit stål
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) 45.72 cm
garanti 3 år
Volumen 1.34 lb., 0.61 kg
Display Type Analog
Type Triple Beam Junior Mekanisk Balance