Få mere at vide
OHAUS™ Triple Beam Balancer
Artikelnummer. p-2365480 Shop alle Ohaus produkter
Model-:
1650-00
710-00
750-S0
760-00
Materiale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
KVÆLINGSFARE (1). Små dele. Ikke for børn under 3 år.
Artikelnummer. 10458701
Brand: OHAUS™ 80000011
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KVÆLINGSFARE (1). Små dele. Ikke for børn under 3 år.
Nøjagtig, robust og pålidelig. OHAUS Triple Beam-vægte har rustfri stål-vægte og lejedæksler, som forhindrer rust og korrosion.
  • Præcisionsstøbte poises og dybe indhak i stråler for nøjagtige værdier hver gang
  • Præcisionsslebne knivkanter og selvjusterende agatlejer for maksimal følsomhed og reproducerbarhed
  • Nøjagtig med hurtig responstid
  • Magnetisk dæmpning minimerer oscillation
  • Tung zinkbase vælter ikke let som støbt aluminium
Specifikationer
  • Kapacitet: 610g (2610g med vedhæftede vægte)
  • Læsbarhed: 0,1g
  • Forreste bjælke: 10 x 0,1 g
  • Mellemstråle: 500 x 100 g
  • Bagbjælke: 100 x 10 g
  • Vernier Ring (Dial-O-Gram™ Kun model): 10 x 0,1 g
  • Pandestørrelse: 6 in. dia. (21,2 cm)
  • Dimensioner: 18L x 12W x 9 in.H (45,7 x 30,5 x 22,3 cm)
Dial-O-Gram modellen indeholder avancerede funktioner
  • Direkte-læsende vernier-skive for hurtigere vejeresultater
  • Tarastråle gør det muligt at afbalancere beholdere op til 225 g
  • Tilføj stang og klemmetilbehør (S40022B) for at udføre specifik vægtfyldebestemmelser
Specifik vægtstang og klemme
  • Ophænger balancen over bunden af bordet for at måle vægtfylde.
Poly Scoop og modvægt
  • Ideel til at holde hele den genstand, der vejes
  • Modvægt vender balancen tilbage til nul, når intet andet end scoopet er på platformen
  • Rustfri stålske og modvægt har en kraftig konstruktion til langvarig brug
Bemærk
S40028 har en plastikbeholder
garanti
Fem år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre Pan 6 tommer
Diameter (metrisk) ydre pande 15.2 cm
Dybde (engelsk) 9''
Kalibrering 10 x 0,1 g (forreste stråle), 500 x 100 g (mellemstråle),
Dybde (metrisk) 22.86 cm
Højde (engelsk) 12 tommer
Højde (metrisk) 30.48 cm
Model- 710-00
Materiale Rustfrit stål
Vægt (engelsk) 7.05 lb.
Bredde (engelsk) 18 tommer
Vægt (metrisk) 3.2 kg
Bredde (metrisk) 45.72 cm
garanti 5 år
Volumen 1.34 lb., 0.61 kg
Display Type Analog
Type Triple Beam Mekanisk Balance