Få mere at vide
OHAUS™ Triple Beam Balancer
Artikelnummer. 10772573 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Model-:
1650-00
710-00
750-S0
760-00
Materiale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Materiale Pakningsstørrelse
10772573 760-00 Rustfrit stål Hver
10458701 710-00 Rustfrit stål Hver
10551792 750-S0 Rustfrit stål Hver
10199451 1650-00 Rustfrit stål Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
KVÆLINGSFARE (1). Små dele. Ikke for børn under 3 år.
Artikelnummer. 10772573 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 80000013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3210.00 DKK
    2342.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 867.75 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
På lager
KVÆLINGSFARE (1). Små dele. Ikke for børn under 3 år.
Nøjagtig, robust og pålidelig. OHAUS Triple Beam-vægte har rustfri stål-vægte og lejedæksler, som forhindrer rust og korrosion.
  • Præcisionsstøbte poises og dybe hak i bjælker for nøjagtige værdier hver gang
  • Præcisionsslebne knivkanter og selvjusterende agatlejer for maksimal følsomhed og reproducerbarhed
  • Præcis med hurtig responstid
  • Magnetisk dæmpning minimerer oscillationer
  • Tung zinkbase tipper ikke let som støbt aluminium
Specifikationer
  • Kapacitet: 610g (2610g med tilbehørsvægte)
  • Læsbarhed: 0,1g
  • Frontstråle: 10 x 0,1g
  • Midterstråle: 500 x 100g
  • Bagbjælke: 100 x 10g
  • Vernier Drejeskive (Dial-O-Gram™ kun model): 10 x 0,1g
  • Pandestørrelse: 15 cm. dia. (21,2 cm)
  • Mål: 18L x 12B x 9 tommer H (45,7 x 30,5 x 22,3 cm)
Dial-O-Gram Modellen indeholder avancerede funktioner
  • Direkte aflæsning af vernier-skive for hurtigere vejningsresultater
  • Tarestråle tillader at udbalancere beholdere op til 225g
  • Tilføj stang- og klemmetilbehør (S40022B) for at udføre specifikke vægtebestemmelser
Specifik vægtstang og klemme
  • Holder balancen over bordets bund for at måle specifik vægt.
Polyscoop og modvægt
  • Ideelt til at fastholde hele det objekt, der vejes.
  • Modvægten bringer balancen tilbage til nul, når kun skovlen er på platformen
  • Rustfrit stål scoop og modvægt har robust konstruktion for langvarig brug
Bemærk
S40028 har en plastikbeholder
garanti
Fem år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre Pan 6 tommer
Diameter (metrisk) ydre pande 15.2 cm
Dybde (engelsk) 9''
Kalibrering 10 x 0,1 g (forreste stråle), 500 x 100 g (mellemstråle),
Dybde (metrisk) 22.86 cm
Højde (engelsk) 12 tommer
Højde (metrisk) 30.48 cm
Model- 760-00
Materiale Rustfrit stål
Vægt (engelsk) 7.05 lb.
Bredde (engelsk) 18 tommer
Vægt (metrisk) 3.2 kg
Bredde (metrisk) 45.72 cm
garanti 5 år
Volumen 1.34 lb., 0.61 kg
Display Type Analog
Type Triple Beam Mekanisk Balance