Beskrivelse
- Præcisionsstøbte poises og dybe hak i bjælker for nøjagtige værdier hver gang
- Præcisionsslebne knivkanter og selvjusterende agatlejer for maksimal følsomhed og reproducerbarhed
- Præcis med hurtig responstid
- Magnetisk dæmpning minimerer oscillationer
- Tung zinkbase tipper ikke let som støbt aluminium
Specifikationer
- Kapacitet: 610g (2610g med tilbehørsvægte)
- Læsbarhed: 0,1g
- Frontstråle: 10 x 0,1g
- Midterstråle: 500 x 100g
- Bagbjælke: 100 x 10g
- Vernier Drejeskive (Dial-O-Gram™ kun model): 10 x 0,1g
- Pandestørrelse: 15 cm. dia. (21,2 cm)
- Mål: 18L x 12B x 9 tommer H (45,7 x 30,5 x 22,3 cm)
Dial-O-Gram Modellen indeholder avancerede funktioner
- Direkte aflæsning af vernier-skive for hurtigere vejningsresultater
- Tarestråle tillader at udbalancere beholdere op til 225g
- Tilføj stang- og klemmetilbehør (S40022B) for at udføre specifikke vægtebestemmelser
Specifik vægtstang og klemme
- Holder balancen over bordets bund for at måle specifik vægt.
Polyscoop og modvægt
- Ideelt til at fastholde hele det objekt, der vejes.
- Modvægten bringer balancen tilbage til nul, når kun skovlen er på platformen
- Rustfrit stål scoop og modvægt har robust konstruktion for langvarig brug
Bemærk
S40028 har en plastikbeholder
garanti
Fem år
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre Pan | 6 tommer |
| Diameter (metrisk) ydre pande | 15.2 cm |
| Dybde (engelsk) | 9'' |
| Kalibrering | 10 x 0,1 g (forreste stråle), 500 x 100 g (mellemstråle), |
| Dybde (metrisk) | 22.86 cm |
| Højde (engelsk) | 12 tommer |
| Højde (metrisk) | 30.48 cm |
| Model- | 710-00 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vægt (engelsk) | 7.05 lb. |
| Vis mere |