Få mere at vide
OHAUS™ Triple Beam Balancer
Shop alle Ohaus produkter
Model-:
1650-00
710-00
750-S0
760-00
Materiale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Præcisionsstøbte poises og dybe indhak i stråler for nøjagtige værdier hver gang
- Præcisionsslebne knivkanter og selvjusterende agatlejer for maksimal følsomhed og reproducerbarhed
- Nøjagtig med hurtig responstid
- Magnetisk dæmpning minimerer oscillation
- Tung zinkbase vælter ikke let som støbt aluminium
Specifikationer
- Kapacitet: 610g (2610g med vedhæftede vægte)
- Læsbarhed: 0,1g
- Forreste bjælke: 10 x 0,1 g
- Mellemstråle: 500 x 100 g
- Bagbjælke: 100 x 10 g
- Vernier Ring (Dial-O-Gram™ Kun model): 10 x 0,1 g
- Pandestørrelse: 6 in. dia. (21,2 cm)
- Dimensioner: 18L x 12W x 9 in.H (45,7 x 30,5 x 22,3 cm)
Dial-O-Gram modellen indeholder avancerede funktioner
- Direkte-læsende vernier-skive for hurtigere vejeresultater
- Tarastråle gør det muligt at afbalancere beholdere op til 225 g
- Tilføj stang og klemmetilbehør (S40022B) for at udføre specifik vægtfyldebestemmelser
Specifik vægtstang og klemme
- Ophænger balancen over bunden af bordet for at måle vægtfylde.
Poly Scoop og modvægt
- Ideel til at holde hele den genstand, der vejes
- Modvægt vender balancen tilbage til nul, når intet andet end scoopet er på platformen
- Rustfri stålske og modvægt har en kraftig konstruktion til langvarig brug
Bemærk
S40028 har en plastikbeholder
garanti
Fem år
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre Pan | 6 tommer |
| Diameter (metrisk) ydre pande | 15.2 cm |
| Dybde (engelsk) | 9'' |
| Kalibrering | 500 x 100 g (mellemstråle), 100 x 10 g (bagstråle), 1 |
| Dybde (metrisk) | 22.86 cm |
| Højde (engelsk) | 12 tommer |
| Højde (metrisk) | 30.48 cm |
| Model- | 1650-00 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vægt (engelsk) | 7.05 lb. |
| Vis mere |