Få mere at vide
OHAUS™ Triple Beam Balance Massesæt
Shop alle Ohaus produkter
:
Vægt: 2 x 1 kg og 1 x 500 g
Beskrivelse
Modvægtssæt til brug med følgende mekaniske vægte:
- Triple Beam 710-00
- Triple Beam 750-S0
- Triple Beam 760-00
- Triple Beam Dial-O-Gram 1650-00
- Triple Beam Pro TP2611
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Metrisk vægtsæt for tilbehør |
| Oversigt | Vægtsæt, 2x1kg, 1x500g |
| Klassifikation | Diverse |
| Materiale | Støbejern |
| Vægt (metrisk) | 1 x 500 g, 2 x 1 kg |
| Form | Cylindrisk |
| Til brug med (applikation) | Kalibrering, modvægt |
| Til brug med (udstyr) | Triple Beam 710-00, 750-S0 og 760-00; Triple Beam Dial-O-Gram 1650-00; og Triple Beam Pro TP2611 |
| Emballagemængde | 3 Vægte/Pk. |