Få mere at vide
OHAUS™ Impact Printer Papir
Shop alle Ohaus produkter
:
Printer papir
Beskrivelse
- Bredde: 2,25 tommer. (5,7 cm)
- Antal: 5/Pk.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SF42 printer |
| Bredde (engelsk) | 2,25 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 5.71 cm |
| Sprog | Kinesisk, engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, polsk, portugisisk (BR), russisk, spansk (MX) |
| Produktlinje | Printertilbehør |
| Type | Printer papir |