Få mere at vide
OHAUS™ Harvard Trip Balancer
Artikelnummer. p-2365532 Shop alle Ohaus produkter
Kalibrering:
10 x 0,1 g (øverste stråle), 200 x 10 g (nederste stråle)
Model-:
1550-SD
1560-SD
Type:
Harvard Double Beam Balance
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10521222
Brand: OHAUS™ 80000005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til sammenlignende vejeprogrammer og afbalancering af centrifugerør. OHAUS Harvard Trip Balances anvender et to-pans design baseret på det klassiske Roberval balanceprincip. De bruges almindeligvis til at bestemme forskellen i masse mellem to objekter, snarere end deres absolutte værdi.
Standard funktioner inkluderer
  • Indbyggede glidende masser
  • Magnetisk dæmpning
  • Vejeplatform i rustfrit stål
Specifikationer
  • Pandestørrelse: 6 in. dia. (15,2 cm)
  • Læsbarhed: 0,1g
  • Kapacitet: 70,54 oz. (2000 g)
  • Øverste bjælke: 10x 0,1 g
  • Bundbjælke (undtagen Single Beam-model): 200x 10 g
Ordreinfo
Vejning op til 2000g kan opnås ved at bruge et kalibreringsmassesæt (S40214A, S40215A).
garanti
Fem år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre Pan 6 tommer
Diameter (metrisk) ydre pande 15.2 cm
Dybde (engelsk) 9,44 tommer
Kalibrering 10 x 0,1 g (øverste stråle), 200 x 10 g (nederste stråle)
Dybde (engelsk) Pan 5,9 tommer
Dybde (metrisk) 240.00 mm
Dybde (metrisk) panorering 15 cm
Højde (engelsk) 6,29''.
Højde (metrisk) 160.000 mm
Inkluderer Dobbelt bjælke med 225g tara 2000g kapacitet med valgfrit vægtsæt
Model- 1560-SD
Materiale Rustfrit stål
Bredde (engelsk) 5,51 tommer
Bredde (metrisk) 140.00 mm
garanti 5 år
Produktlinje Harvard tur
Volumen 4.4 lb., 2 kg
Læsbarhed 0.100000 g
Oversigt Mekanisk skala, 1560-SD
Sprog Engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, polsk, portugisisk (BR), russisk, spansk (MX)
Display Type Analog
Type Harvard Double Beam Balance