Få mere at vide
OHAUS™ Harvard Trip Balancer
Artikelnummer. 10521222 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Kalibrering:
10 x 0,1 g (øverste stråle), 200 x 10 g (nederste stråle)
Model-:
1550-SD
1560-SD
Type:
Harvard Double Beam Balance
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kalibrering Model- Type Pakningsstørrelse
10521222 10 x 0,1 g (øverste stråle), 200 x 10 g (nederste stråle) 1560-SD Harvard Double Beam Balance Hver
10057761 10 x 0,1 g (øverste stråle), 200 x 10 g (nederste stråle) 1550-SD Harvard Double Beam Balance Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10521222 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 80000005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5170.00 DKK
    3865.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 1304.47 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Ideel til sammenlignende vejeprogrammer og afbalancering af centrifugerør. OHAUS Harvard Trip Balances anvender et to-pans design baseret på det klassiske Roberval balanceprincip. De bruges almindeligvis til at bestemme forskellen i masse mellem to objekter, snarere end deres absolutte værdi.
Standardfunktioner inkluderer
  • Indbyggede glidende masser
  • Magnetisk dæmpning
  • Vægtplatform i rustfrit stål
Specifikationer
  • Pandestørrelse: 15 cm. dia. (15,2 cm)
  • Læsbarhed: 0,1g
  • Kapacitet: 70,54 oz. (2000g)
  • Topbjælke: 10 x 0,1g
  • Bundstråle (eksklusive Single Beam-modellen): 200 x 10g
Ordreinfo
Vejning op til 2000g kan opnås ved at bruge et kalibreringsmassesæt (S40214A, S40215A).
garanti
Fem år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre Pan 6 tommer
Diameter (metrisk) ydre pande 15.2 cm
Dybde (engelsk) 9,44 tommer
Kalibrering 10 x 0,1 g (øverste stråle), 200 x 10 g (nederste stråle)
Dybde (engelsk) Pan 5,9 tommer
Dybde (metrisk) 240.00 mm
Dybde (metrisk) panorering 15 cm
Højde (engelsk) 6,29''.
Højde (metrisk) 160.000 mm
Inkluderer Dobbelt bjælke med 225g tara 2000g kapacitet med valgfrit vægtsæt
Model- 1560-SD
Materiale Rustfrit stål
Bredde (engelsk) 5,51 tommer
Bredde (metrisk) 140.00 mm
garanti 5 år
Produktlinje Harvard-turen
Volumen 4.4 lb., 2 kg
Læsbarhed 0.100000 g
Oversigt Mekanisk skala, 1560-SD
Sprog Engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, polsk, portugisisk (BR), russisk, spansk (MX)
Display Type Analog
Type Harvard Double Beam Balance