Få mere at vide
OHAUS™ Harvard Trip Balancer
Artikelnummer. 10251012 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Kalibrering:
10 x 0,1 g (øverste bjælke)
Model-:
1450-SD
Type:
Harvard Single Beam Balance
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kalibrering Model- Type Pakningsstørrelse
10251012 10 x 0,1 g (øverste bjælke) 1450-SD Harvard Single Beam Balance Hver
1 options
Artikelnummer. 10251012 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 80000003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4120.00 DKK
    3063.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 1056.19 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Ideel til sammenlignende vejning. OHAUS Harvard Trip-vægte med valg af enkelt- eller dobbeltstrålemodeller giver mange års vedligeholdelsesfri, sammenlignende vejning ved hjælp af en kendt standard.
  • Med 2000 g kapacitet, 0,1 g læsbarhed og enten en rustfrit stål 6 tommer. (15,2 cm) diameter x 0,75 in. dyb (1,9 cm) pande eller 6 in. diameter (15,2 cm) tallerken
  • Vinklede bjælker med center-aflæsning poises for fremragende synlighed af resultater; glidende, roterende balance for finjustering
  • Magnetisk dæmpning til langsomme svingninger og hastighedsvejninger
  • Nuljusteringskompensator sikrer præcision og reproducerbarhed
  • Udstyret til vægtfylde vejning
  • Præcisionsslebne knive, beklædte selvjusterende lejer, krydsafstivede bjælke af aluminiumslegering og elliptiske kontrolstifter
  • Enkeltstrålebalancer gradueret i trin på 0,1 g; dobbeltstråler i intervaller på 0,1 og 10 g
Serviceplan
Serviceaftale tilgængelig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre Pan 6 tommer
Diameter (metrisk) ydre pande 15.2 cm
Dybde (engelsk) 7 tommer
Kalibrering 10 x 0,1 g (øverste bjælke)
Dybde (engelsk) Pan 5,9 tommer
Dybde (metrisk) 22.8 cm
Dybde (metrisk) panorering 15 cm
Højde (engelsk) 9,5 tommer
Højde (metrisk) 24.1 cm
Model- 1450-SD
Materiale Rustfrit stål
Bredde (engelsk) 14 tommer
Bredde (metrisk) 35.5 cm
garanti 5 år
Volumen 4.4 lb., 2 kg
Display Type Analog
Type Harvard Single Beam Balance