Få mere at vide
OHAUS™ Harvard Trip Balancer
Shop alle Ohaus produkter
Kalibrering:
10 x 0,1 g (øverste stråle), 200 x 10 g (nederste stråle)
Model-:
1550-SD
1560-SD
Type:
Harvard Double Beam Balance
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Standard funktioner inkluderer
- Indbyggede glidende masser
- Magnetisk dæmpning
- Vejeplatform i rustfrit stål
- Pandestørrelse: 6 in. dia. (15,2 cm)
- Læsbarhed: 0,1g
- Kapacitet: 70,54 oz. (2000 g)
- Øverste bjælke: 10x 0,1 g
- Bundbjælke (undtagen Single Beam-model): 200x 10 g
Ordreinfo
Vejning op til 2000g kan opnås ved at bruge et kalibreringsmassesæt (S40214A, S40215A).
garanti
Fem år
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre Pan | 6 tommer |
| Diameter (metrisk) ydre pande | 15.2 cm |
| Dybde (engelsk) | 9,44 tommer |
| Kalibrering | 10 x 0,1 g (øverste stråle), 200 x 10 g (nederste stråle) |
| Dybde (engelsk) Pan | 5,9 tommer |
| Dybde (metrisk) | 240.00 mm |
| Dybde (metrisk) panorering | 15 cm |
| Højde (engelsk) | 6,29''. |
| Højde (metrisk) | 160.000 mm |
| Inkluderer | Dobbelt bjælke 2000g kapacitet med valgfri vægtsæt rustfri stålplade |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur