Få mere at vide
OHAUS™ Harvard Junior™ Mekanisk balance
Artikelnummer. 15584729 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
4.4 lb., 2 kg
Artikelnummer. Volumen
15584729 4.4 lb., 2 kg
1 options
KVÆLINGSFARE (1). Små dele. Ikke for børn under 3 år.
Artikelnummer. 15584729 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 80252050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00 DKK
    1056.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 363.41 DKK
    25% Slukket
På lager
KVÆLINGSFARE (1). Små dele. Ikke for børn under 3 år.
Indeholder
  • Metalmassesæt i otte dele (2 x 100 g, 2 x 50 g, 2 x 25 g, 2 x 10 g)
  • Skåle-type pander til brug ved vejning af runde genstande
  • Lærerudviklet, standardbaseret aktivitetsguide med baggrundsinformation og vurderingsguide med reproducerbare
Unikt design kombinerer farverig, plastik to-pan balance med holdbarheden og nøjagtigheden af de dyrere Harvard Trip Balances. OHAUS Harvard Junior Mekanisk balance inkorporerer præcisionskonstrueret metalbjælke og nuljusteret kompensator.
  • Udskiftelige pander gør det muligt at veje et bredere udvalg af genstande
  • Stabelbare platforme maksimerer lagerpladsen
  • Indbygget transport-/opbevaringslås beskytter vægtens levetid ved at eliminere oscillation
  • Fjederbelastet nuljusterende kompensator
  • Manuel dæmpningsanordning minimerer oscillation og fremskynder vejningen
  • Indbygget bærehåndtag til nem transport rundt i et lokale eller fra klasse til klasse
  • Kapacitet: 70,5 oz. (2000 g)
  • Læsbarhed: 0,5g
garanti
Tre år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre Pan 6 tommer
Diameter (metrisk) ydre pande 15.2 cm
Dybde (engelsk) 9,44 tommer
Dybde (engelsk) Pan 5,9 tommer
Dybde (metrisk) 240.00 mm
Dybde (metrisk) panorering 15 cm
Højde (engelsk) 6,29''.
Højde (metrisk) 160.000 mm
Inkluderer Plastiktallerkener og skåle
Model- HJ2001
Materiale ABS plast, metal, rustfrit stål
Bredde (engelsk) 5,51 tommer
Bredde (metrisk) 140.00 mm
garanti 3 år
Produktlinje Harvard Junior
Volumen 4.4 lb., 2 kg
Læsbarhed 0.500000 g
Oversigt Mekanisk vægt, HJ2001
Sprog Kinesisk, engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, polsk, portugisisk (BR), spansk (MX)
Display Type Analog
Type Harvard Junior™ Mekanisk balance