Få mere at vide
OHAUS™ Ohaus™ Explorer™ Tårnmonteringssæt til display
Shop alle Ohaus produkter
:
Tårnbeslag til udstilling
Beskrivelse
Kan bruges med Ohaus Explorer modeller: EX124, EX224, EX324, EX223, EX423, EX623, EX1103, EX2202, EX4202, EX6202, EX10202, EX6201, EX10201.
- Farve: Sølv
- Materiale: Stål
- Samlet længde: 36 tommer. (91,4 cm)
- Vægt: 6 lb.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Visning af Explorer Model EX124, EX224, EX324, EX2 |
| Materiale | Stål |
| Længde (engelsk) | 36 tommer. |
| Længde (metrisk) | 91 cm |
| Sprog | Kinesisk, engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, polsk, portugisisk (BR), russisk, spansk (MX) |
| Produktlinje | Søjlemontering |
| Type | Tower Mount |