Få mere at vide
OHAUS™ Explorer™ Serie præcisionsvægte
Shop alle Ohaus produkter
Model-:
EX10201
EX10202
EX1103, med Draftshield
EX2202
EX223, med Draftshield
EX4202
EX423, med Draftshield
EX6201
EX6202
EX623, med Draftshield
Volumen:
220 g
420 g
620 g
1.1 kg
2.2 kg
4.2 kg
6.2 kg
10.2 kg
Læsbarhed:
Stabiliseringstid:
<1 sek.
<1,5 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Skifter AC adapter med flere stikhoveder til brug i flere regioner, støtte til vejepande og pande, betjeningsvejledning på flere sprog med hurtigstartguide, dæksel i brug (kun display)
Intelligent ydeevne
- Hurtigere stabiliseringstid forbedrer driftseffektiviteten, øger gennemløbet, forbedrer produktiviteten
- Optimeret linearitet og repeterbarhed specifikationer sikrer nøjagtige, gentagne resultater
- Overlegen vibrationsfiltrering giver balancestabilitet i ustabile miljøer
- Fuldautomatisk AutoCal™ kalibreringssystem selvkalibrerer systemet, når det registrerer en temperaturændring, der er tilstrækkelig nok til at påvirke vejningsnøjagtigheden, eller hver 11. time; ydre masser ikke påkrævet
- Fire berøringsfri sensorer til håndfri print, tara, kalibrering og andre valgbare funktioner; forhindre forurening og restoverførsel, forbedre vejeeffektiviteten
- Sensorer kan sættes op til fjernbetjening
- Høj opløsning, 5,7 tommer. (145 mm) TFT-skærm
- Resistiv berøringsskærm
- 14 Indbyggede applikationer, der kan tilpasses Minimumsvægt med visuel advarselsfunktion
- QWERTY-tastatur og numerisk tastatur til at indtaste GLP/GMP og andre data
- Brugermanager med administratorfunktion
- Alternativ RS232 (19-193-26) kommandofunktion tilpasser balancen til eksisterende dataopsamlingssoftware
- Eksternt input til nul, tara eller print ved hjælp af eksternt fodkontakttilbehør (19-193-28)
- Hørbar/visuel feedback for knaptryk samt kontrol af vejestatus
- Let at se oplyst niveauindikator på balancefronten
- Nem at bruge, justerbare fingerhjul udjævner balancen
- Niveauhjælpeskærm identificerer fingerhjul, der skal justeres. Dataoverførselsfunktion til direkte dataoutput til Microsoft™ Excel™
- Instruktionsmeddelelser guider brugerne gennem vejningsprocessen
- Brugerinformationsmenuen viser brugernes tilgængelige saldifunktioner
- Op til 11 betjeningssprog tilgængelige
Praktisk design
- Justerbart farvedisplay for optimeret visning; adskiller sig fra vejebasen for fleksibilitet i arbejdsområdet
- Nem adgang til standard USB og RS232 (valgfri tredje port tilgængelig)
- Venstre og højre kabeludgang giver mulighed for tilpasset installation
- Rammeløs, flip-top trækskærm sikrer uhindret adgang
- 6,3 x 9,4 tommer. (160 x 240 mm) Sideindgang til placering og fjernelse af store genstande
- Antistatisk belagt glas hjælper med at sprede statiske ladninger, der kan påvirke resultaterne
- Sidedøre på topmonterede lejer forhindrer potentiel binding
- Aftagelige glaspaneler og bund i rustfrit stål for nem rengøring
- Tårn- og vægbeslag klar til modulopbygning
- QuadraStance™ basedesignet har fire justerbare tommelfingerhjul for overlegen stabilitet
- Robust bundhus af trykstøbt metal
- Kabelopbevaringssystem
- Vejning - Bestem vægten af emner i den valgte måleenhed; Minimumvægt-funktion er også tilgængelig
- Procentvejning - Mål vægten af en prøve vist som en procentdel af en forudbestemt referencevægt
- Dynamisk vejning - Vej en ustabil last; balance tager et gennemsnit af vægte over en periode
- Totalisering - Mål kumulativ vægt af flere elementer; kumulativ total kan overstige balancekapaciteten
- Differentiel vejning - Gem prøvevægte og beregn forskellen mellem startvægte og endelige vægte
- Peak Hold - Optag og gem højeste vægt i en serie; både stabile og ustabile vægte fanges
- Optælling af dele - Tæl prøver med ensartet vægt; vælg Standardoptælling, Kontroloptælling eller Fyldoptælling
- Pipettejustering - Kontroller pipetteværdier ved vægtanalyse, med indbygget vandtæthedstabel
- Tjek vejning - Sammenlign vægten af en prøve med målgrænser; vælg mellem Standard, Nominel-vægt eller Nominel-Procent
- Påfyldning - Fyld en beholder til en målvægt; statuslinjen viser påfyldningsstatus
- Formulering - Til sammensætning og fremstilling af opskrifter; antallet af komponenter kan være fra to til 99
- Densitetsbestemmelse - Bestem densiteten af faste stoffer med større tæthed end vand, faste stoffer mindre tætte end vand, væsker eller porøst materiale
- Ingrediensomkostninger - Bestem prisen på formel eller opskrift baseret på kendte omkostninger/mængde af komponenter eller ingredienser
- SQC- Overvåge og/eller kontrollere processer for at eliminere under- og overfyldning
Ordreinfo
Valgfrit tilbehør
- Tårnbeslag til udstilling
- Terminal forlængerkabel
- Densitetsbestemmelsessæt
- Draftshield Kit (0,01g og 0,1g balancer)
- Sikkerhedsenhed -01
- Interface kabel, USB (Typ A til B)
- Andet RS232 sæt
- Ethernet-sæt
- Fodkontaktsæt
- Kompakt termisk printer
- Kompakt Dot Matrix Impact Printer
- RS232 printerkabel og adapter
- RS232 Kabel, PC 25 Pin
- RS232-kabel, PC 9-benet
Certificeringer
CE, FCC, Industry Canada, cULus, cCSAus, NRTL; C Sæt kryds; CB-ordning
garanti
To år (USA og Canada)
Tekniske data
Tekniske data
| Automationsgrænseflade | Berøringsskærm med virtuel QWERTY og numerisk tastatur |
| Certificeringer/compliance | CE, FCC, cULus, CCSAUS, NRTL, C Tick, CB Scheme |
| Tilslutningstype | RS-232, USB |
| Volumen | 1.1 kg |
| Display Type | TFT |
| Læsbarhed | 0.001 g |
| Format | Gram, milligram, kilogram, karat, ounce, troy ounce |
| Inkluderer | Skifter AC adapter med flere stikhoveder type |
| Nivellering | Automatisk |
| Linearitet | ±0,002 g |
| Vis mere |