Få mere at vide
OHAUS™ Explorer™ Serie analytiske vægte
Artikelnummer. 11810113 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
120 g
220 g
320 g
Læsbarhed:
0.0001 g
Model-:
EX124
EX224
EX324
Stabiliseringstid:
≤2 sek.
≤3 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11810113
Brand: OHAUS™ 83021331
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Skifter AC adapter med flere stikhoveder til brug i flere regioner, støtte til vejepande og pande, flersproget betjeningsvejledning med hurtigstartguide, dæksel i brug (kun display), ekstern og AutoCal™ intern kalibrering
Hurtigere vejning med forbedret repeterbarhed og vibrationsfiltrering. OHAUS Explorer-seriens analytiske vægte leverer nøjagtige resultater inden for få sekunder, hvilket forbedrer operatørens effektivitet, produktivitet og gennemløb med en stabiliseringstid op til 50 % hurtigere end tidligere modeller.
Intelligent ydeevne
  • Hurtigere stabiliseringstid forbedrer driftseffektiviteten, øger gennemløbet, forbedrer produktiviteten
  • Optimeret linearitet og repeterbarhed specifikationer sikrer nøjagtige, gentagne resultater
  • Overlegen vibrationsfiltrering giver balancestabilitet i ustabile miljøer
  • Fuldautomatisk AutoCal™ kalibreringssystem selvkalibrerer systemet, når det registrerer en temperaturændring, der er tilstrækkelig nok til at påvirke vejningsnøjagtigheden, eller hver 11. time; ydre masser ikke påkrævet
  • Fire berøringsfri sensorer til håndfri print, tara, kalibrering og andre valgbare funktioner; forhindre forurening og restoverførsel, forbedre vejeeffektiviteten
  • Sensorer kan sættes op til fjernbetjening
Intuitiv SmarText™ Grafisk software
  • Høj opløsning, 5,7 tommer. (145 mm) TFT-skærm
  • Resistiv berøringsskærm
  • 14 Indbyggede applikationer, der kan tilpasses
  • Minimumvægtkapacitet med visuel advarselsfunktion
  • QWERTY-tastatur og numerisk tastatur til at indtaste GLP/GMP og andre data
  • Brugermanager med administratorfunktion
  • Alternativ RS232 (19-193-26) kommandofunktion tilpasser balancen til eksisterende dataopsamlingssoftware
  • Eksternt input til nul, tara eller print ved hjælp af eksternt fodkontakttilbehør (19-193-28)
  • Hørbar/visuel feedback for knaptryk samt kontrol af vejestatus
Intuitiv brugeropsætning
  • Let at se oplyst niveauindikator på balancefronten
  • Nem at bruge, justerbare fingerhjul udjævner balancen
  • Niveauhjælpeskærm identificerer fingerhjul, der skal justeres. Dataoverførselsfunktion til direkte dataoutput til Microsoft™ Excel™
  • Instruktionsmeddelelser guider brugerne gennem vejningsprocessen
  • Brugerinformationsmenuen viser brugernes tilgængelige saldifunktioner
  • Op til 11 betjeningssprog tilgængelige
Praktisk design
  • Justerbart farvedisplay for optimeret visning; adskiller sig fra vejebasen for fleksibilitet i arbejdsområdet
  • Nem adgang til standard USB og RS232 (valgfri tredje port tilgængelig)
  • Venstre og højre kabeludgang giver mulighed for tilpasset installation
  • Rammeløs, flip-top trækskærm sikrer uhindret adgang
  • 6,3 x 9,4 tommer. (160 x 240 mm) Sideindgang til placering og fjernelse af store genstande
  • Antistatisk belagt glas hjælper med at sprede statiske ladninger, der kan påvirke resultaterne
  • Sidedøre på topmonterede lejer forhindrer potentiel binding
  • Aftagelige glaspaneler og bund i rustfrit stål for nem rengøring
  • Tårn- og vægbeslag klar til modulopbygning
  • QuadraStance™ basedesignet har fire justerbare tommelfingerhjul for overlegen stabilitet
  • Robust bundhus af trykstøbt metal
  • Kabelopbevaringssystem
  • Vejning - Bestem vægten af emner i den valgte måleenhed; Minimumvægt-funktion er også tilgængelig
  • Procentvejning - Mål vægten af en prøve vist som en procentdel af en forudbestemt referencevægt
  • Dynamisk vejning - Vej en ustabil last; balance tager et gennemsnit af vægte over en periode
  • Totalisering - Mål kumulativ vægt af flere elementer; kumulativ total kan overstige balancekapaciteten
  • Differentiel vejning - Gem prøvevægte og beregn forskellen mellem startvægte og endelige vægte
  • Peak Hold - Optag og gem højeste vægt i en serie; både stabile og ustabile vægte fanges
  • Optælling af dele - Tæl prøver med ensartet vægt; vælg Standardoptælling, Kontroloptælling eller Fyldoptælling
  • Pipettejustering - Kontroller pipetteværdier ved vægtanalyse, med indbygget vandtæthedstabel
  • Tjek vejning - Sammenlign vægten af en prøve med målgrænser; vælg mellem Standard, Nominel-vægt eller Nominel-Procent
  • Påfyldning - Fyld en beholder til en målvægt; statuslinjen viser påfyldningsstatus
  • Formulering - Til sammensætning og fremstilling af opskrifter; antallet af komponenter kan være fra to til 99
  • Densitetsbestemmelse - Bestem densiteten af faste stoffer med større tæthed end vand, faste stoffer mindre tætte end vand, væsker eller porøst materiale
  • Ingrediensomkostninger - Bestem prisen på formel eller opskrift baseret på kendte omkostninger/mængde af komponenter eller ingredienser
  • SQC- Overvåge og/eller kontrollere processer for at eliminere under- og overfyldning
Ordreinfo
Valgfrit tilbehør
  • Tårnbeslag til udstilling
  • Terminal forlængerkabel
  • Densitetsbestemmelsessæt
  • Draftshield Kit (0,01g og 0,1g balancer)
  • Sikkerhedsenhed -01
  • Interface kabel, USB (Typ A til B)
  • Andet RS232 sæt
  • Ethernet-sæt
  • Fodkontaktsæt
  • Kompakt termisk printer
  • Kompakt Dot Matrix Impact Printer
  • RS232 printerkabel og adapter
  • RS232 Kabel, PC 25 Pin
  • RS232-kabel, PC 9-benet
Certificeringer
CE, FCC, Industry Canada, cULus, cCSAus, NRTL; C Sæt kryds; CB-ordning
Overholdelse
Opfyld eller overskrid klasse I og II nøjagtighedskrav i overensstemmelse med National Institute of Standards and Technology (NIST ) Håndbog 44 (godkendelse sommeren 2011)
garanti
To år (USA og Canada)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, FCC, Industry Canada, cULus, CCSAUS, NRTL, CT
Tilslutningstype RS-232, USB, valgfri Ethernet eller 2. RS232
Volumen 120 g
Display Type Farvegrafik
Læsbarhed 0.0001 g
Inkluderer Skifter AC adapter med flere stikhoveder type
Nivellering Frontmonteret niveauboble med belysning/quadr
Linearitet <±0,0002 g
Materiale ABS-plast, rustfrit stål, glas
Model- EX124
Gentagelighed <±0,0001 g
Prøvestørrelse 120 g
Stabiliseringstid ≤2 sek.
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 86 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 30 °C
Type Analytical-vægt
garanti 2 år
Bredde (engelsk) 9,1 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Bredde (metrisk) panorering 9 cm
Højde (engelsk) 3,9 tommer.
Højde (metrisk) 9.8 cm
Dybde (engelsk) 15,5 tommer
Dybde (metrisk) 39.3 cm
Vægt (engelsk) 15.2 lb.
Vægt (metrisk) 6.9 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Strømstyrke 0,6 A
Frekvens 50/60 Hz