Få mere at vide
OHAUS™ Explorer™ Analytical-vægte
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
120 g
220 g
320 g
Læsbarhed:
Model-:
EX124/AD
EX224/AD
EX324/AD
Stabiliseringstid:
≤2 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stor berøringsskærm i farver
- Ikon-drevet anvendelsessoftware med 14 unikke anvendelsestilstande
- Justerbar vinkelskærm i 3 niveauer
- Nye optimerede specifikationer for linearitet og repeterbarhed
- Forbedret vibrationsfiltrering for bedre vægtstabilitet
- Alle modeller leveres som standard med AutoCal™ automatisk intern kalibrering
- 3 x 3 filtreringsopsætning sikrer hurtige og stabile vejeresultater
- Basen og displayet er adskilt for maksimal fleksibilitet i ethvert arbejdsområde
- Modeller med trækskærm isolerer vejekammeret for at forbedre stabilitet og hastighedsresultater, samtidig med at de giver maksimal adgang til vejekammeret gennem topmonterede sidedøre eller gennem den alsidige topdør, der vipper eller skyder op
- Håndfri adgang fås med valgfri automatiske sidedøre
- Nem adgang til kommunikationsporte (USB, RS232) plus 3. kommunikationsport (Ethernet eller 2. RS232)
- GLP og GMP inklusive dato og klokkeslæt, direkte dataoverførsel
- Metalbund, ABS-tophus, skål i rustfrit stål, trækskærm af glas med flip-top-dør, udskifteligt dæksel til brug
- 3-dørs trækskærm med aftagelige paneler på 0,1 mg og 1 mg modeller med trækskærmslys
- Modulært displaydesign med justerbar vinkel (fastgøres til base, væg eller valgfrit tårn)
- AutoCal automatisk intern kalibrering
- Niveauassistentfunktion med oplyst niveauindikator
- Valgbare miljø- og autoprintindstillinger
- Integreret vægt under krog
- Beskyttende betræk til brug
- Software-låsekontakt
- 4,5 cm (diagonal) VGA-berøringsskærm i høj opløsning og fuld farve inklusive QWERTY- og numeriske tastaturer plus indikation af vejekapacitet
Anvendelser
Vejning (17 enheder + tilpassede enheder), deletælling, procentvejning, dyre-/dynamisk vejning, kontrolvejning, fyldning, totalisering, formulering, differentiel vejning, massefyldebestemmelse, peakhold, ingrediensomkostninger, pipettejustering, brutto-/netto-/tara-vejning
Tekniske data
Tekniske data
| Automationsgrænseflade | Berøringsskærm |
| Certificeringer/compliance | NIST, AM-5847, IEC/EN 61010-1:2010, CAN/CSA-C22.2, |
| Tilslutningstype | RS-232, USB, valgfri Ethernet eller 2. RS232 |
| Volumen | 220 g |
| Display Type | Farvegrafik |
| Læsbarhed | 0.0001 g |
| Format | Gram, milligram, kilogram, karat, ounce, troy ounce |
| Inkluderer | Automatisk trækskærm 3 dørs, indvendig (AutoCal™ ) |
| Linearitet | <±0,0002 g |
| Materiale | ABS-plast, rustfrit stål, glas |
| Vis mere |