Få mere at vide
OHAUS™ Densitetsbestemmelsessæt til vægte
Artikelnummer. 11850133 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Ohaus Balance
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11850133 Ohaus Balance Hver
1 options
Artikelnummer. 11850133 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 80253384
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Vejeplatform, holder til flydende genstande, holder til ikke-svævende genstande, bægerstander, bægerglas, termometer, pincet
Brug med vælg OHAUS™ Vægter med opløsninger på 0,1 til 1 mg.
Kompatibel med:
Modeller med kapacitet op til 610g og læsbarhed på 0,1 og 1 mg
  • Opdagelse
  • Explorer
  • Adventurer Pro (undtagen AV53x)
  • Pioner
Modeller med kapaciteter op til 1100g og læsbarhed på 0,1 og 1 mg
  • Explorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ohaus Balance
Inkluderer Vejeplatform, holder til flydende genstande, hold
Sprog Kinesisk, engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, polsk, portugisisk (BR), russisk, spansk (MX)
Produktlinje Densitetsbestemmelsessæt
Type Densitetsbestemmelsessæt