Få mere at vide
OHAUS™ Tilbehør til CBM910 Impact Balance Printer
Artikelnummer. 11843260 Shop alle Ohaus produkter
Type:
Blækbånd
Papirrulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11843260
Brand: OHAUS™ 80251933
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med CBM910 slagprinter til Carat plus balance.
  • Til brug med model EX125D, EX125, EX225D, EX225D/AD, EX225/AD vægte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Carat Plus balance
Type Blækbånd