Description
Leverer stabile og pålidelige vejeresultater til rutinemæssige vejeopgaver.
- Hurtig stabiliseringstid forbedrer produktiviteten i laboratoriet
- AutoCal™ OHAUS automatisk internt kalibreringssystem udfører rutinemæssig vedligeholdelse ved at kalibrere vægten dagligt
- Farveberøringsskærm giver nem og hurtig betjening af Adventurer-applikationer
- Betjen og få adgang til ni applikationstilstande og rigelige funktioner, der eliminerer behovet for at udføre flere manuelle beregninger gennem den moderne farveberøringsskærm
- Operatører kan bære laboratoriehandsker, mens de bruger berøringsskærmen, hvilket eliminerer ulejligheden og farerne forbundet med konstant at tage handsker på og af
- Udover berøringsskærmen har Adventurer også seks mekaniske taster, der giver taktil feedback og giver operatøren mulighed for at udføre gentagne operationer såsom tara, nulstilling, kalibrering og print
- Anvendelsestilstande: vejning, dynamisk vejning, displayhold, deletælling, massefyldebestemmelse, totalisering, procentvejning, kontrolvejning, formulering
- Realtidsur-funktion holder nøjagtig tid selv under strømsvigt og GLP datakapacitet har mulighed for at registrere prøvenavn, projektnavne og saldo-id'er for at hjælpe med at opfylde sporbarheds- og overholdelseskrav
- Kloningsfunktionen giver dig mulighed for at gemme bruger- og applikationsindstillinger til en USB flashdrev, som nemt kan bruges til at konfigurere yderligere Adventurer-balancer
- Når du bruger minimumsvægtfunktionen, viser displayet tydeligt, at din aktuelle prøvevægt er under din definerede minimumsgrænse; øg blot din prøvevægt for at sikre, at dine resultater lever op til dine standarder
- Nogle modeller har et pladsbesparende trækskjold designet til at forbedre brugeroplevelsen og tilgængeligheden.
- Yderligere funktioner omfatter: RS232-grænseflade, integreret vejning under krogen, dæksel i fuldt hus i brug, aftagelig gryde i rustfrit stål, bundhus af trykstøbt metal, sikkerhedsbeslag, belyst op-front-niveauindikator, fire justerbare fødder, software-lockout-menuer, stabilitetsindikator, software-overbelastnings-/underbelastningsindikatorer, brugervalgbare miljøindstillinger, automatisk visning af skærm, berøringsfølsomhed, automatisk hørbar skærm, kalibrering af skærm, tara, brugervalgbart betjeningssprog (ni)
Dobbelt USB Havne
- En front USB værtsporten er let tilgængelig og gør det nemt at indlæse data fra vægten til et flashdrev uden at skulle række rundt på bagsiden eller flytte vægten
- Et sekund USB enheden er placeret på bagsiden af vægten, som kan bruges til at forbinde vægten til en pc
- Tilslutningsmulighederne hjælper med at opfylde sporbarhedskravene i traditionelle installationer
Compliance
Metrologi: OIML R76, EN 45501 (Klasse I, nmax 320000, Klasse II, nmax 52000), Produktsikkerhed: EN 61010-1, IEC 61010-1, Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emissionsklasse B, industrielle immunitetskrav), GLP/GMP-kompatibel
Spécification
Spécification
| Certificeringer/compliance | Metrologi: OIML R76, EN 45501 (Klasse I, nmax 320000, Klasse II, nmax 52000), Produktsikkerhed: EN 61010-1, IEC 61010-1, Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emissionsklasse B, industrielle immunitetskrav), GLP/GMP-kompatibel |
| Tilslutningstype | RS232, USB-vært, USB-enhed |
| Oversigt | Præcisionsvægt AX422 |
| Volumen | 420 g |
| Display Type | Farveberøringsskærm |
| Læsbarhed | 0.01 g |
| Til brug med (applikation) | Vejning, deletælling, procentvejning, kontrol |
| Inkluderer | AC-adapter |
| Linearitet | ±0,02 g |
| Materiale | Metalbund, ABS-tophus, skål i rustfrit stål |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.