Få mere at vide
OHAUS™ Adventurer™ Præcisionsbalance
Artikelnummer. 15533883 Shop alle Ohaus produkter
Model-:
AX4201
AX422
AX8201
AX822
Volumen:
420 g
820 g
4200 g
8200 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15533883
Brand: OHAUS™ 30122619
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Adventurer™ Precision Balance finder den ideelle balance mellem opfindsomme funktioner og funktionelle, ukomplicerede vejeegenskaber.
Leverer stabile og pålidelige vejeresultater til rutinemæssige vejeopgaver.
  • Hurtig stabiliseringstid forbedrer produktiviteten i laboratoriet
  • AutoCal™ OHAUS automatisk internt kalibreringssystem udfører rutinemæssig vedligeholdelse ved at kalibrere vægten dagligt
  • Farveberøringsskærm giver nem og hurtig betjening af Adventurer-applikationer
  • Betjen og få adgang til ni applikationstilstande og rigelige funktioner, der eliminerer behovet for at udføre flere manuelle beregninger gennem den moderne farveberøringsskærm
  • Operatører kan bære laboratoriehandsker, mens de bruger berøringsskærmen, hvilket eliminerer ulejligheden og farerne forbundet med konstant at tage handsker på og af
  • Udover berøringsskærmen har Adventurer også seks mekaniske taster, der giver taktil feedback og giver operatøren mulighed for at udføre gentagne operationer såsom tara, nulstilling, kalibrering og print
  • Anvendelsestilstande: vejning, dynamisk vejning, displayhold, deletælling, massefyldebestemmelse, totalisering, procentvejning, kontrolvejning, formulering
  • Realtidsur-funktion holder nøjagtig tid selv under strømsvigt og GLP datakapacitet har mulighed for at registrere prøvenavn, projektnavne og saldo-id'er for at hjælpe med at opfylde sporbarheds- og overholdelseskrav
  • Kloningsfunktionen giver dig mulighed for at gemme bruger- og applikationsindstillinger til en USB flashdrev, som nemt kan bruges til at konfigurere yderligere Adventurer-balancer
  • Når du bruger minimumsvægtfunktionen, viser displayet tydeligt, at din aktuelle prøvevægt er under din definerede minimumsgrænse; øg blot din prøvevægt for at sikre, at dine resultater lever op til dine standarder
  • Nogle modeller har et pladsbesparende trækskjold designet til at forbedre brugeroplevelsen og tilgængeligheden.
  • Yderligere funktioner omfatter: RS232-grænseflade, integreret vejning under krogen, dæksel i fuldt hus i brug, aftagelig gryde i rustfrit stål, bundhus af trykstøbt metal, sikkerhedsbeslag, belyst op-front-niveauindikator, fire justerbare fødder, software-lockout-menuer, stabilitetsindikator, software-overbelastnings-/underbelastningsindikatorer, brugervalgbare miljøindstillinger, automatisk visning af skærm, berøringsfølsomhed, automatisk hørbar skærm, kalibrering af skærm, tara, brugervalgbart betjeningssprog (ni)
Dobbelt USB Havne
  • En front USB værtsporten er let tilgængelig og gør det nemt at indlæse data fra vægten til et flashdrev uden at skulle række rundt på bagsiden eller flytte vægten
  • Et sekund USB enheden er placeret på bagsiden af vægten, som kan bruges til at forbinde vægten til en pc
  • Tilslutningsmulighederne hjælper med at opfylde sporbarhedskravene i traditionelle installationer
Overholdelse
Metrologi: OIML R76, EN 45501 (Klasse I, nmax 320000, Klasse II, nmax 52000), Produktsikkerhed: EN 61010-1, IEC 61010-1, Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emissionsklasse B, industrielle immunitetskrav), GLP/GMP-kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Metrologi: OIML R76, EN 45501 (Klasse I, nmax 320000, Klasse II, nmax 52000), Produktsikkerhed: EN 61010-1, IEC 61010-1, Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emissionsklasse B, industrielle immunitetskrav), GLP/GMP-kompatibel
Tilslutningstype RS232, USB-vært, USB-enhed
Oversigt Præcisionsvægt AX8201
Volumen 8200 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.1 g
Til brug med (applikation) Vejning, deletælling, procentvejning, kontrol
Inkluderer AC-adapter
Linearitet ±0,2 g
Materiale Metalbund, ABS-tophus, skål i rustfrit stål
Måletid 1,5 sek.
Min. Prøvevægt 82 g
Model- AX8201
Gentagelighed 0.1 g
Følsomhedsdrift 5 ppm/°C
Stabiliseringstid 1,5 sek.
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 86 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 30 °C
Test belastning 5000 g, OIML F1 eller ASTM Klasse 2
Type Toploading Balances
garanti 2 år
Dimensioner (L x B x H) 354 x 230 x 100 mm
Længde (engelsk) 13,93 tommer
Længde (metrisk) 354 mm
Bredde (engelsk) Pan 6,9 tommer.
Bredde (metrisk) panorering 175 mm
Højde (metrisk) 100 mm
Højde (metrisk) pan 175 mm
Dybde (engelsk) Pan 7,7 tommer
Dybde (metrisk) 354 mm
Dybde (metrisk) panorering 195 mm
Vægt (engelsk) 8.4 lb.
Vægt (metrisk) 3.8 kg
Elektriske krav AC-adapterindgang: 100/240 V, 0,3 A, 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Strømstyrke AC Adapterindgang: 0,3 A, AC Adapterudgang: 0,84 A
Frekvens AC-adapterindgang: 50/60 Hz
Lovligt for handel Nej
Kalibrering Internal (Internt)