Få mere at vide
OHAUS™ Temperaturkalibreringssæt til MB35, MB45, MB27, MB90 og MB120 fugtanalysatorer
Artikelnummer. 10342852 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
MB35, MB45, MB27, MB90, MB120 Fugtanalysator
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10342852 MB35, MB45, MB27, MB90, MB120 Fugtanalysator Hver
1 options
Artikelnummer. 10342852 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 11113857
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3735.00 DKK
    2714.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 1020.57 DKK
    27% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med MB35 og MB45 fugtanalysatorer.
Tilbehør til brug med MB35, MB45, MB27, MB90 og MB120 fugtanalysatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) MB35, MB45, MB27, MB90, MB120 Fugtanalysator
Inkluderer Justeringsskive med præcisionstermometer, præcision
Sprog Kinesisk, engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, polsk, portugisisk (BR), russisk, spansk (MX), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish (MX)
Produktlinje Tilbehør til fugtanalysator
Type Temperaturkalibreringssæt