Få mere at vide
OHAUS™ Sample Pan for MB Series Moisture Analyzers
Artikelnummer. p-3207089 Shop alle Ohaus produkter
Type:
Disposable Sample Pan
Genanvendelig prøvepande
Mængde:
3/Pk.
80/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 80
Artikelnummer. 11804242
Brand: OHAUS™ 80850086
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sample Pans for OHAUS™ MB series moisture analyzers.
  • Shape: round
  • Choose disposable or reusable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) US: MB35,MB45,MB27,MB90,MB120 Moisture Analyzers
EU: MB27, MB25, MB90-GB, MB120-GB, MB23, MB120-EU
Størrelse 101.6 mm diameter
Mængde 80/Pk.
Type Disposable Sample Pan