Få mere at vide
OHAUS™ Sample Pan for MB Series Moisture Analyzers
Artikelnummer. 11865390 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Type:
Disposable Sample Pan
Genanvendelig prøvepande
Mængde:
3/Pk.
80/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 80
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Mængde unitSize
11865390 Genanvendelig prøvepande 3/Pk. Pakke med 3
11804242 Disposable Sample Pan 80/Pk. Pakke med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11865390 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 80850088
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sample Pans for OHAUS™ MB series moisture analyzers.
  • Form: rund
  • Vælg engangs eller genanvendelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) USA: MB35,MB45,MB27,MB90,MB120 fugtanalysatorer
EU: MB27, MB25, MB90-GB, MB120-GB, MB23, MB120-EU
Mængde 3/Pk.
Type Genanvendelig prøvepande