Få mere at vide
MedChemExpress Oglufanide
Artikelnummer. 16465818
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16465818 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16465818 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY13718
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
MedChemExpress Oglufanide (H-Glu-Trp-OH) is a dipeptide immunomodulator isolated from calf thymus. Oglufanide inhibits vascular endothelial growth factor (VEGF). Oglufanide can stimulate the immune response to hepatitic C virus (HCV) and intracellular bacterial infections.
Tekniske data
Renhed 99.49%
CAS 38101-59-6
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Molekylvægt (g/mol) 333.34 g/mol
Produkttype Natural Products
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : 15.5 mg/mL (46.50 mM∣Need ultrasonic and warming)
Synonym H-Glu-Trp-OH∣ L-Glutamyl-L-tryptophan